3,4,5-Trimethoxybenzylalkohol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)methanol
A13071.09
A13071.18
A13071.09EA
37.4
EUR
A13071.09
A13071.18
3,4,5-Trimethoxybenzylalkohol ≥98%
3,4,5-Trimethoxybenzylalkohol
Purity: 98%
CAS No.: 3840-31-1
Molecular Formula: C10H14O4
Formula Weight: 198.22
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₁₄O₄ Molecular Weight: 198,22 g/mol Siedepunkt: 228 °C (25 mmHg) Schmelzpunkt: 36…38 °C Dichte: 1,199 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060356 CAS-Nummer: 3840-31-1 EINECS: 223-331-4 |