2-Phenyl-2-propanol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
α,α-Dimethylbenzylalkohol, (1-Hydroxy-1-methylethyl)benzol
A15580.14
A15580.22
A15580.36
A15580.14EA
65.7
EUR
A15580.14
A15580.22
A15580.36
2-Phenyl-2-propanol ≥98%
2-Phenyl-2-propanol
Purity: 98+%
CAS No.: 617-94-7
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5196
Melting Point: 29-34°
Boiling Point: 215°
Beilstein Reference: 1905012
MDL No.: MFCD00004456
Formel:
C₆H₅C(OH)(CH₃)₂ Molecular Weight: 136,19 g/mol Siedepunkt: 215 °C Schmelzpunkt: 29…34 °C Dichte: 0,973 Flammpunkt: 87 °C (188 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004456 CAS-Nummer: 617-94-7 EINECS: 210-539-5 |