2-Phenyl-2-propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: α,α-Dimethylbenzylalkohol, (1-Hydroxy-1-methylethyl)benzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P30802-5G P30802-25G
SIALP30802-5GEA 48.2 EUR
SIALP30802-5G SIALP30802-25G
2-Phenyl-2-propanol, Sigma-Aldrich®
2-Phenyl-2-propanol
Formel: C₆H₅C(OH)(CH₃)₂
Molecular Weight: 136.19 g/mol
Siedepunkt: 215
Schmelzpunkt: 33…35 °C
Dichte: 0.973 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004456
CAS-Nummer: 617-94-7
EINECS: 210-539-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f8edbb976395240a99a4f52addfbfe32e8c926f&vid=5b4ae0c8b87b317b3d1326768c6ff8bdaaab37f6&prid=web&clid=SAPDAM