2-Methyl-1-phenyl-1-propanol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
Synonyme:
(1-Hydroxy-2-methylpropyl)benzol, α-Isopropylbenzylalkohol
B20729.06
B20729.14
B20729.06EA
59.7
EUR
B20729.06
B20729.14
2-Methyl-1-phenyl-1-propanol ≥98%
2-Methyl-1-phenyl-1-propanol
Purity: 98%
CAS No.: 611-69-8
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 86°(187°F)
Refractive Index: 1.5130
Boiling Point: 124-125°/15mm
MDL No.: MFCD00065000
Formel:
C₆H₅CH(OH)CH(CH₃)₂ Molecular Weight: 150,22 g/mol Siedepunkt: 124…125 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: –14 °C Dichte: 0,964 Flammpunkt: 86 °C (187 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00065000 CAS-Nummer: 611-69-8 EINECS: 210-274-5 |