2-Methyl-1-phenyl-2-propanol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L03679.22
L03679.36
L03679.22EA
39.9
EUR
L03679.22
L03679.36
2-Methyl-1-phenyl-2-propanol ≥98%
2-Methyl-1-phenyl-2-propanol
Purity: 98+%
CAS No.: 100-86-7
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5150
Melting Point: 23-25°
Boiling Point: 215°
Beilstein Reference: 1855608
MDL No.: MFCD00004465
Formel:
C₆H₅CH₂C(CH₃)(OH)CH₃ Molecular Weight: 150,22 g/mol Siedepunkt: 215 °C Schmelzpunkt: 23…25 °C Dichte: 0,974 Flammpunkt: 82 °C (179 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004465 CAS-Nummer: 100-86-7 EINECS: 202-896-0 |