2-Phenylethanol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Phenylethylalkohol, β-Phenylethylalkohol, Phenylethylalkohol, Benzolthanol, β-Hydroxyethylbenzol, Benzylcarbinol, Phenethylalkohol
130180010 130180025 130180050 130180100 130181000 130182500
ACRO130180010EA 65.8 EUR
ACRO130180010 ACRO130180025 ACRO130180050 ACRO130180100 ACRO130181000 ACRO130182500
2-Phenylethanol 99%
2-Phenylethanol
Formel: C₆H₅CH₂CH₂OH
Molecular Weight: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 219 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –27 °C
Dichte: 1.02 g/cm³
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002886
CAS-Nummer: 60-12-8
EINECS: 200-456-2
Merck Index: 12,07370
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25/25°C) 1.016 to 1.021
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.2 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test