2-Phenylethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Phenylethylalkohol, β-Phenylethylalkohol, Phenylethylalkohol, Benzolthanol, β-Hydroxyethylbenzol, Benzylcarbinol, Phenethylalkohol
77861-1L 77861-250ML
SIAL77861-1LEA 94.8 EUR
SIAL77861-1L SIAL77861-250ML
2-Phenylethanol, Sigma-Aldrich®
2-Phenylethanol
Formel: C₆H₅CH₂CH₂OH
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 432 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 103…105 °C
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002886
CAS-Nummer: 60-12-8
EINECS: 200-456-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07370