4-Phenyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Phenylbutan-1-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
184756-10G 184756-50G
SIAL184756-10GEA 96.7 EUR
SIAL184756-10G SIAL184756-50G
4-Phenyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
4-Phenyl-1-butanol
Formel: (C₆H₅)(CH₂)₃CH₂OH
Molecular Weight: 150.22 g/mol
Siedepunkt: 140
Dichte: 0.975 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002971
CAS-Nummer: 3360-41-6
EINECS: 222-128-8