Benzylalkohol ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Phenylcarbinol, (Hydroxymethyl)benzol, Phenylmethanol

L03292.30 L03292.0B L03292.0E
L03292.30EA 23.7 EUR
L03292.30 L03292.0B L03292.0E
Benzylalkohol ≥99%
Benzylalkohol

Purity: 99% CAS No.: 100-51-6 Molecular Formula: C7H8O Formula Weight: 108.14 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5400 Odour: Aromatic Melting Point: -15° Boiling Point: 205° Beilstein Reference: 878307 Merck Reference: 14,1124 MDL No.: MFCD00004599

Formel: C₆H₅CH₂OH
Siedepunkt: 205 °C
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1,045
Flammpunkt: 100 °C (212 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004599
CAS-Nummer: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Merck Index: 14,1124
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR