Benzylalkohol, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Phenylcarbinol, (Hydroxymethyl)benzol, Phenylmethanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

08421-25ML-F 08421-5ML-F
08421-25ML-FEA 279 EUR
08421-25ML-F 08421-5ML-F
Benzylalkohol, Supelco®
Benzylalkohol
Formel: C₆H₅CH₂OH
Molecular Weight: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15,3 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004599
CAS-Nummer: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Merck Index: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1979e3f40084f5836692b595a2c12d1ce45b8ae2&vid=acff2b610b498056981c532017a543e1314d81bd&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR