Benzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Phenylcarbinol, (Hydroxymethyl)benzol, Phenylmethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W213705-1KG-K W213705-25KG-K
SIALW213705-1KG-KEA 80.6 EUR
SIALW213705-1KG-K SIALW213705-25KG-K
Benzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Benzylalkohol
Formel: C₆H₅CH₂OH
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15,3 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004599
CAS-Nummer: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Merck Index: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM