Benzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Phenylcarbinol, (Hydroxymethyl)benzol, Phenylmethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
W213713-100G-K
W213713-1KG-K
W213713-5KG-K
SIALW213713-100G-KEA
123
EUR
SIALW213713-100G-K
SIALW213713-1KG-K
SIALW213713-5KG-K
Benzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Benzylalkohol
Formel:
C₆H₅CH₂OH Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –15,3 °C Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 101 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004599 CAS-Nummer: 100-51-6 EINECS: 202-859-9 Merck Index: 13,01126 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...