2-tert-Butylphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B99405-500ML B99405-50ML
SIALB99405-500MLEA 109 EUR
SIALB99405-500ML SIALB99405-50ML
2-tert-Butylphenol, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butylphenol
Formel: C₁₀H₁₄O
Molecular Weight: 150.22 g/mol
Siedepunkt: 221
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 0.9823 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002223
CAS-Nummer: 88-18-6
EINECS: 201-807-2
UN: 3145
ADR: 8 III