4-Ethylphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

E44205-100G E44205-5G
SIALE44205-100GEA 49.9 EUR
SIALE44205-100G SIALE44205-5G
4-Ethylphenol, Sigma-Aldrich®
4-Ethylphenol
Formel: C₈H₁₀O
Molecular Weight: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 218
Schmelzpunkt: 40…43 °C
Dichte: 1.011 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 100
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002393
CAS-Nummer: 123-07-9
EINECS: 204-598-6
UN: 2430
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR