2-Isopropylphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Hydroxycumol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
129526-100G 129526-5G
SIAL129526-100GEA 60.9 EUR
SIAL129526-100G SIAL129526-5G
2-Isopropylphenol, Sigma-Aldrich®
2-Isopropylphenol
Formel: C₉H₁₂O
Molecular Weight: 136,19 g/mol
Siedepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 14…16 °C
Dichte: 0,995 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002224
CAS-Nummer: 88-69-7
EINECS: 201-852-8
UN: 3145
ADR: 8,II