2-Isopropylphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2-Hydroxycumol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W346101-10KG W346101-1KG W346101-25KG
SIALW346101-10KGEA 1750 EUR
SIALW346101-10KG SIALW346101-1KG SIALW346101-25KG
2-Isopropylphenol, Sigma-Aldrich®
2-Isopropylphenol
Formel: C₉H₁₂O
Molecular Weight: 136,19 g/mol
Siedepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 14…16 °C
Dichte: 0,995 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002224
CAS-Nummer: 88-69-7
EINECS: 201-852-8
UN: 3145
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR