o-Kresol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Hydroxy-2-methylbenzol, 2-Methylphenol, 2-Hydroxytoluol
110550010
110555000
110551000
110550025
110550100
ACRO110550010EA
67.9
EUR
ACRO110550010
ACRO110555000
ACRO110551000
ACRO110550025
ACRO110550100
o-Kresol 99%
o-Kresol
Formel:
C₇H₈O Molecular Weight: 108,14 g/mol Siedepunkt: 191 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 30…32 °C Dichte: 1,04 g/cm³ Flammpunkt: 81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002226 CAS-Nummer: 95-48-7 EINECS: 202-423-8 UN: 3455 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,02604 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to amber Low melting solid or liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.2 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |