o-Kresol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Hydroxy-2-methylbenzol, 2-Methylphenol, 2-Hydroxytoluol
A12307.0E
A12307.36
A12307.0P
A12307.0EEA
0
EUR
A12307.0E
A12307.36
A12307.0P
o-Kresol ≥98%
o-Kresol
Purity: 98+%
CAS No.: 95-48-7
Molecular Formula: C7H8O
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 81°(177°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 190-192°
Beilstein Reference: 506917
Merck Reference: 14,2579
UN No.: 3455
MDL No.: MFCD00002226
Formel:
C₇H₈O Molecular Weight: 108,14 g/mol Siedepunkt: 190…192 °C Schmelzpunkt: 30…34 °C Dichte: 1,048 Flammpunkt: 81 °C (177 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002226 CAS-Nummer: 95-48-7 EINECS: 202-423-8 UN: 3455 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,2579 |