o-Kresol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Hydroxy-2-methylbenzol, 2-Methylphenol, 2-Hydroxytoluol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.09692.0100
8.09692.0500
8.09692.1000
8.09692.2500
8.09692.9025
8.09692.0100EA
31.3
EUR
8.09692.0100
8.09692.0500
8.09692.1000
8.09692.2500
8.09692.9025
o-Kresol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
o-Kresol
Formel:
C₇H₈O Molecular Weight: 108,14 g/mol Siedepunkt: 191 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 30…34 °C Dichte: 1,047 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002226 CAS-Nummer: 95-48-7 EINECS: 202-423-8 UN: 3455 ADR: 6.1 (8),II Merck Index: 13,02604 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 20 g/l (20 °C) |
Melting Point | 31 °C |
Boiling Point | 191 - 192 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.24 hPa (20 °C) |
Flash Point | 81 °C |
Refractive Index | 1.553 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.3 %(V) |
Density | 1.046 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4.8 (20 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 555 °C |
Synonyms | 2-Hydroxytoluene, 2-Methylphenol |
Hill Formula | C7H8O |