m-Kresol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Hydroxy-3-methylbenzol, 3-Methylphenol, 3-Hydroxytoluol
110580010 110585000 110580025 110580100 110581000
ACRO110580010EA 162 EUR
ACRO110580010 ACRO110585000 ACRO110580025 ACRO110580100 ACRO110581000
m-Kresol 99%
m-Kresol
Formel: CH₃C₆H₄OH
Molecular Weight: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 203 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 8…10 °C
Dichte: 1,03 g/cm³
Flammpunkt: 86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002302
CAS-Nummer: 108-39-4
EINECS: 203-577-9
UN: 2076
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce465c84cc8b7c230526b22e6f830300b605d109&vid=72c08ae3da371936f9349196418a240331cb79ce&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light red Viscous liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5390 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %