m-Kresol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Hydroxy-3-methylbenzol, 3-Methylphenol, 3-Hydroxytoluol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
W353000-10KG-K
W353000-1KG-K
W353000-25KG-K
SIALW353000-10KG-KEA
527
EUR
SIALW353000-10KG-K
SIALW353000-1KG-K
SIALW353000-25KG-K
m-Kresol, Sigma-Aldrich®
m-Kresol
Formel:
CH₃C₆H₄OH Molecular Weight: 108,14 g/mol Siedepunkt: 202,2 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 11,5 °C Dichte: 1,0336 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002302 CAS-Nummer: 108-39-4 EINECS: 203-577-9 UN: 2076 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,02604 |