4-Isopropylphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 4-Hydroxycumol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
175404-100G 175404-5G
SIAL175404-100GEA 98.8 EUR
SIAL175404-100G SIAL175404-5G
4-Isopropylphenol, Sigma-Aldrich®
4-Isopropylphenol
Formel: C₉H₁₂O
Molecular Weight: 136,19 g/mol
Siedepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60 °C
Dichte: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002372
CAS-Nummer: 99-89-8
EINECS: 202-798-8
UN: 2430
ADR: 8,III