p-Kresol 99+%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Hydroxy-4-methylbenzol, 4-Methylphenol, 4-Hydroxytoluol
405740050 405745000 405740025 405741000
ACRO405740050EA 25.6 EUR
ACRO405740050 ACRO405745000 ACRO405740025 ACRO405741000
p-Kresol 99+%, rein
p-Kresol
Formel: C₇H₈O
Molecular Weight: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 202 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 32…34 °C
Dichte: 1,034 g/cm³
Flammpunkt: 89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002376
CAS-Nummer: 106-44-5
EINECS: 203-398-6
UN: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Crystalline solid or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %