p-Kresol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Hydroxy-4-methylbenzol, 4-Methylphenol, 4-Hydroxytoluol
A13531.0B
A13531.0I
A13531.22
A13531.30
A13531.0BEA
142
EUR
A13531.0B
A13531.0I
A13531.22
A13531.30
p-Kresol ≥99%
p-Kresol
Purity: 99%
CAS No.: 106-44-5
Molecular Formula: C7H8O
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 89°(192°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 201-202°
Beilstein Reference: 1305151
Merck Reference: 14,2579
UN No.: 3455
MDL No.: MFCD00002376
Formel:
C₇H₈O Molecular Weight: 108,14 g/mol Siedepunkt: 201…202 °C Schmelzpunkt: 32…34 °C Dichte: 1,034 Flammpunkt: 89 °C (192 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002376 CAS-Nummer: 106-44-5 EINECS: 203-398-6 UN: 3455 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,2579 |