4-tert-Butylbrenzcatechin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diol, 4-tert-Butylcatechol
154351000 154355000 154350025 154350100
ACRO154351000EA 30.8 EUR
ACRO154351000 ACRO154355000 ACRO154350025 ACRO154350100
4-tert-Butylbrenzcatechin 99%
4-tert-Butylbrenzcatechin
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Molecular Weight: 166,22 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 53…56 °C
Dichte: 1,049 g/cm³
Flammpunkt: 129 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002201
CAS-Nummer: 98-29-3
EINECS: 202-653-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≤0.7 % Catechol