4-tert-Butylbrenzcatechin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diol, 4-tert-Butylcatechol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01987.0005
8.01987.0250
8.01987.1000
8.01987.9025
8.01987.0005EA
29.5
EUR
8.01987.0005
8.01987.0250
8.01987.1000
8.01987.9025
4-tert-Butylbrenzcatechin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylbrenzcatechin
Formel:
C₁₀H₁₄O₂ Molecular Weight: 166,22 g/mol Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 53 °C Dichte: 1,05 g/cm³ (60 °C) Flammpunkt: 129 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002201 CAS-Nummer: 98-29-3 EINECS: 202-653-9 UN: 2923 ADR: 8 (6.1),III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 2 g/l (20 °C) |
Melting Point | 52 - 55 °C |
Molar Mass | 166.22 g/mol |
Bulk Density | 650 - 700 kg/m3 |
Boiling Point | 284 - 286 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 129 °C |
Density | 1.05 g/cm3 (60 °C) |
Ignition Point | 160 °C |
Viscosity kinematic | 100 mm2/s (57 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |