4-tert-Butylbrenzcatechin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diol, 4-tert-Butylcatechol
19670-100G
19670-500G
SIAL19670-100GEA
37.1
EUR
SIAL19670-100G
SIAL19670-500G
4-tert-Butylbrenzcatechin, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylbrenzcatechin
Formel:
C₁₀H₁₄O₂ Molecular Weight: 166,22 g/mol Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 53 °C Dichte: 1,05 g/cm³ (60 °C) Flammpunkt: 129 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002201 CAS-Nummer: 98-29-3 EINECS: 202-653-9 UN: 2923 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...