4-Hexylresorcin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Hexylresorcinol
A12552.06 A12552.14 A12552.22
A12552.06EA 21.3 EUR
A12552.06 A12552.14 A12552.22
4-Hexylresorcin ≥99%
4-Hexylresorcin
Purity: 99% CAS No.: 136-77-6 Molecular Formula: C12H18O2 Formula Weight: 194.27 Flash Point: 100°(230°F) Melting Point: 64-67° Boiling Point: 333-335° Beilstein Reference: 2048312 Merck Reference: 14,4712 MDL No.: MFCD00002284
Formel: C₁₂H₁₈O₂
Molecular Weight: 194.27 g/mol
Siedepunkt: 333…335 °C
Schmelzpunkt: 64…67 °C
Flammpunkt: >100 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002284
CAS-Nummer: 136-77-6
EINECS: 205-257-4
Merck Index: 12,04750