4-Hexylresorcin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-Hexylresorcinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20647.0025 8.20647.0100
8.20647.0025EA 86.1 EUR
8.20647.0025 8.20647.0100
4-Hexylresorcin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-Hexylresorcin
Formel: C₁₂H₁₈O₂
Molecular Weight: 194.27 g/mol
Siedepunkt: 333
Schmelzpunkt: 64…67 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002284
CAS-Nummer: 136-77-6
EINECS: 205-257-4
Merck Index: 12,04750
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point 64 - 67 °C
Molar Mass 194.27 g/mol
Bulk Density 340 kg/m3
Boiling Point 333 - 335 °C (1013 hPa)
Flash Point 100 °C
pH 7.7 (0.5 g/l, H2O, 20 °C)