4-Hexylresorcin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-Hexylresorcinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
209465-100G 209465-25G
SIAL209465-100GEA 204 EUR
SIAL209465-100G SIAL209465-25G
4-Hexylresorcin, Sigma-Aldrich®
4-Hexylresorcin
Formel: C₁₂H₁₈O₂
Molecular Weight: 194.27 g/mol
Siedepunkt: 333
Schmelzpunkt: 64…67 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002284
CAS-Nummer: 136-77-6
EINECS: 205-257-4
Merck Index: 12,04750