2-Methylhydrochinon 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Toluhydrochinon, 2,5-Dihydroxytoluol
150830010 150832500 150830050
ACRO150830010EA 178 EUR
ACRO150830010 ACRO150832500 ACRO150830050
2-Methylhydrochinon 99%
2-Methylhydrochinon
Formel: C₇H₈O₂
Molecular Weight: 124,14 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 126 °C
Flammpunkt: 172 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002345
CAS-Nummer: 95-71-6
EINECS: 202-443-7
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥126 °C
GC ≥98.5 %
Ash ≤0.1 %