Salicylalkohol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Hydroxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)phenol, 2-Hydroxybenzylalkohol
173330250 173331000 173330010
ACRO173330250EA 31 EUR
ACRO173330250 ACRO173331000 ACRO173330010
Salicylalkohol 97%
Salicylalkohol
Formel: C₇H₈O₂
Molecular Weight: 124,14 g/mol
Siedepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 83…87 °C
Dichte: 1,1613 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004617
CAS-Nummer: 90-01-7
EINECS: 201-960-5
Merck Index: 12,08477
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
GC ≥96.0 %