Salicylalkohol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Hydroxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)phenol, 2-Hydroxybenzylalkohol
A14410.0B A14410.18 A14410.30
A14410.0BEA 633 EUR
A14410.0B A14410.18 A14410.30
Salicylalkohol ≥99%
Salicylalkohol
Purity: 99% CAS No.: 90-01-7 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Melting Point: 83-87° Beilstein Reference: 1907195 Merck Reference: 14,8325 MDL No.: MFCD00004617
Formel: C₇H₈O₂
Molecular Weight: 124,14 g/mol
Siedepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 83…87 °C
Dichte: 1,1613 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004617
CAS-Nummer: 90-01-7
EINECS: 201-960-5
Merck Index: 14,8325