Salicylalkohol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(2-Hydroxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)phenol, 2-Hydroxybenzylalkohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20662.0050
8.20662.0250
8.20662.0010
8.20662.0050EA
69.7
EUR
8.20662.0050
8.20662.0250
8.20662.0010
Salicylalkohol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Salicylalkohol
Formel:
C₇H₈O₂ Molecular Weight: 124.14 g/mol Siedepunkt: 268 Schmelzpunkt: 82 Dichte: 1.1613 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004617 CAS-Nummer: 90-01-7 EINECS: 201-960-5 Merck Index: 12,08477 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 63 g/l (20 °C) |
Melting Point | 83 - 86 °C |
Molar Mass | 124.14 g/mol |
Synonyms | Saligenine, Salicyl alcohol |
Hill Formula | C7H8O2 |
Chemical Formula | 2-(OH)C6H4CH2OH |