3-Hydroxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (3-Hydroxyphenyl)methanol, 3-(Hydroxymethyl)phenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H20601-25G H20601-5G
SIALH20601-25GEA 157 EUR
SIALH20601-25G SIALH20601-5G
3-Hydroxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxybenzylalkohol
Formel: C₇H₈O₂
Molecular Weight: 124,14 g/mol
Siedepunkt: 86…87 °C (0,001 mmHg)
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: 1,161 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00004643
CAS-Nummer: 620-24-6
EINECS: 210-633-6