4-Hydroxybenzylalkohol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Hydroxyphenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)phenol
121030250
121031000
121035000
ACRO121030250EA
58.1
EUR
ACRO121030250
ACRO121031000
ACRO121035000
4-Hydroxybenzylalkohol 97%
4-Hydroxybenzylalkohol
Formel:
C₇H₈O₂ Molecular Weight: 124,14 g/mol Siedepunkt: 252 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 110…112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004658 CAS-Nummer: 623-05-2 EINECS: 210-768-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Beige to pink Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
TMS | 0.028 to 0.032 v/v% |