4-Hydroxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (4-Hydroxyphenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)phenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H20806-100G H20806-10G H20806-25G
SIALH20806-100GEA 149 EUR
SIALH20806-100G SIALH20806-10G SIALH20806-25G
4-Hydroxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzylalkohol
Formel: C₇H₈O₂
Molecular Weight: 124,14 g/mol
Siedepunkt: 252 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 115…118 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004658
CAS-Nummer: 623-05-2
EINECS: 210-768-0