4-Hydroxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (4-Hydroxyphenyl)methanol4-(Hydroxymethyl)phenol
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW398705-100GEA 147 EUR
SIALW398705-SAMPLE SIALW398705-100G SIALW398705-1KG SIALW398705-5KG
4-Hydroxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzylalkohol
Formel: C₇H₈O₂
Molecular Weight: 124,14 g/mol
Siedepunkt: 252 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 115…118 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 623-05-2
EINECS: 210-768-0