3-Phenoxytoluol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Phenyl-m-tolylether
B21899.14 B21899.22
B21899.14EA 52.4 EUR
B21899.14 B21899.22
3-Phenoxytoluol ≥97%
3-Phenoxytoluol
Purity: 97% CAS No.: 3586-14-9 Molecular Formula: C13H12O Formula Weight: 184.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5740 Boiling Point: 271-273° Beilstein Reference: 2045714 MDL No.: MFCD00008531
Formel: C₁₃H₁₂O
Molecular Weight: 184,24 g/mol
Siedepunkt: 271…273 °C
Dichte: 1,052
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008531
CAS-Nummer: 3586-14-9
EINECS: 222-716-4