Benzylthiocyanat
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: (Thiocyanatomethyl)benzol
JFD03762.250 JFD03762.1
CHMPJFD03762.250EA 0 EUR
CHMPJFD03762.250 MAYBJFD03762.1
Benzylthiocyanat
Benzylthiocyanat
Formel: C₈H₇NS
Molecular Weight: 149.22 g/mol
Siedepunkt: 230
Schmelzpunkt: 38…41 °C
Dichte: 1.32 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001832
CAS-Nummer: 3012-37-1
EINECS: 221-144-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41511091eb62f9adf0f8d0fbe89337f2b40c935e&vid=f7e8db4fbe8805c579bb9497e3e5383739d22afb&prid=web&clid=SAPDAM