2-Toluolthiol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B22460.06 B22460.14 B22460.22
B22460.06EA 41.3 EUR
B22460.06 B22460.14 B22460.22
2-Toluolthiol ≥98%
2-Toluolthiol
Purity: 98% CAS No.: 137-06-4 Molecular Formula: C7H8S Formula Weight: 124.21 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.5800 Melting Point: 10-12° Boiling Point: 195° Beilstein Reference: 774068 Merck Reference: 14,9325 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00004838
Formel: C₇H₈S
Siedepunkt: 195 °C
Schmelzpunkt: 10…12 °C
Dichte: 1,054
Flammpunkt: 63 °C (145 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004838
CAS-Nummer: 137-06-4
EINECS: 205-276-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9325