4-Toluolthiol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Thiocresol, p-Toluolthiol, 4-Methylbenzol-1-thiol, 1-Mercapto-4-methylbenzol, 4-Methylphenylmercaptan, p-Thiocresol, 4-Methylbenzolthiol, 4-Methylthiophenol
B24970.14
B24970.22
B24970.36
B24970.14EA
32
EUR
B24970.14
B24970.22
B24970.36
4-Toluolthiol ≥98%
4-Toluolthiol
Purity: 98%
CAS No.: 106-45-6
Molecular Formula: C7H8S
Formula Weight: 124.21
Flash Point: 68°(154°F)
Odour: Stench
Boiling Point: 195°
Beilstein Reference: 605761
Merck Reference: 14,9325
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00004851
Formel:
C₇H₈S Molecular Weight: 124.21 g/mol Siedepunkt: 195 °C Schmelzpunkt: 40…44 °C Dichte: 1.022 g/cm³ (51 °C) Flammpunkt: 68 °C (154 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004851 CAS-Nummer: 106-45-6 EINECS: 203-399-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,09461 |