4-Toluolthiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21130.0100 8.21130.0250
8.21130.0100EA 229 EUR
8.21130.0100 8.21130.0250
4-Toluolthiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-Toluolthiol
Formel: C₇H₈S
Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39…42 °C
Dichte: 1,022 g/cm³ (51 °C)
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004851
CAS-Nummer: 106-45-6
EINECS: 203-399-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09461
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 39 - 42 °C
Molar Mass 124.21 g/mol
Boiling Point 195 °C (1013 hPa)
Flash Point 70 °C