4-Toluolthiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T28525-100G T28525-500G T28525-5G
SIALT28525-100GEA 95.9 EUR
SIALT28525-100G SIALT28525-500G SIALT28525-5G
4-Toluolthiol, Sigma-Aldrich®
4-Toluolthiol
Formel: C₇H₈S
Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39…42 °C
Dichte: 1,022 g/cm³ (51 °C)
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004851
CAS-Nummer: 106-45-6
EINECS: 203-399-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09461