o-Toluolsulfonylchlorid 80%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Toluol-2-sulfonsäurechlorid, Toluol-2-sulfonylchlorid, 2-Toluolsulfonylchlorid, 2-Methylbenzolsulfonsäurechlorid, 2-Toluolsulfonsäurechlorid, o-Toluolsulfonsäurechlorid
L18983.06 L18983.14
L18983.06EA 74.4 EUR
L18983.06 L18983.14
o-Toluolsulfonylchlorid 80%
o-Toluolsulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 133-59-5 Molecular Formula: C7H7ClO2S Formula Weight: 190.65 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5560 Melting Point: 10° Boiling Point: 154°/10mm Beilstein Reference: 973180 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00024874
Formel: C₇H₇ClO₂S
Molecular Weight: 190,65 g/mol
Siedepunkt: 154 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 10 °C
Dichte: 1,338
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024874
CAS-Nummer: 133-59-5
EINECS: 205-113-0
UN: 3265
ADR: 8,II