m-Toluolsulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Toluol-3-sulfonsäurechlorid, 3-Toluolsulfonylchlorid, Toluol-3-sulfonylchlorid, m-Toluolsulfonsäurechlorid, 3-Toluolsulfonsäurechlorid, 3-Methylbenzolsulfonsäurechlorid
A15458.14
A15458.03
A15458.22
A15458.14EA
215
EUR
A15458.14
A15458.03
A15458.22
m-Toluolsulfonylchlorid ≥98%
m-Toluolsulfonylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 1899-93-0
Molecular Formula: C7H7ClO2S
Formula Weight: 190.65
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5480
Odour: Acrid
Boiling Point: 252-253°
Beilstein Reference: 2087865
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00051747
Formel:
C₇H₇ClO₂S Molecular Weight: 190,65 g/mol Siedepunkt: 252…253 °C Schmelzpunkt: 11,7 °C Dichte: 1,314 Flammpunkt: 107 °C (224 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051747 CAS-Nummer: 1899-93-0 UN: 3265 ADR: 8,II |