m-Toluolsulfonylchlorid

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

Synonyme: Toluol-3-sulfonsäurechlorid, 3-Toluolsulfonylchlorid, Toluol-3-sulfonylchlorid, m-Toluolsulfonsäurechlorid, 3-Toluolsulfonsäurechlorid, 3-Methylbenzolsulfonsäurechlorid

003789-25G 003789-5G
FLUO003789-25GEA 0 EUR
FLUO003789-25G FLUO003789-5G
m-Toluolsulfonylchlorid
m-Toluolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₇ClO₂S
Molecular Weight: 190,65 g/mol
Siedepunkt: 77…78 °C (0,3 mmHg)
Schmelzpunkt: 11,7 °C
Dichte: 1,314 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00051747
CAS-Nummer: 1899-93-0
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR