m-Toluolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Toluol-3-sulfonsäurechlorid, 3-Toluolsulfonylchlorid, Toluol-3-sulfonylchlorid, m-Toluolsulfonsäurechlorid, 3-Toluolsulfonsäurechlorid, 3-Methylbenzolsulfonsäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
566357-25G 566357-5G
SIAL566357-25GEA 297 EUR
SIAL566357-25G SIAL566357-5G
m-Toluolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
m-Toluolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₇ClO₂S
Molecular Weight: 190,65 g/mol
Siedepunkt: 77…78 °C (0,3 mmHg)
Schmelzpunkt: 11,7 °C
Dichte: 1,314 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00051747
CAS-Nummer: 1899-93-0
UN: 3265
ADR: 8,II