p-Toluolsulfonylchlorid 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Tosylchlorid, 4-Toluolsulfonylchlorid, Toluol-4-sulfonsäurechlorid, p-Toluolsulfonsäurechlorid, 4-Toluolsulfonsäurechlorid, 4-Methylbenzolsulfonsäurechlorid, Toluol-4-sulfonylchlorid
139030020
139030250
139035000
139031000
139030100
139030020.EA
183
EUR
139030020.
139030250.
139035000.
139031000.
139030100.
p-Toluolsulfonylchlorid 99+%
p-Toluolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₇ClO₂S Molecular Weight: 190,65 g/mol Siedepunkt: 134 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: 67…69 °C Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 128 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007450 CAS-Nummer: 98-59-9 EINECS: 202-684-8 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 13,09612 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 67 to 69 °C |
Assay | ≥99.0 % |
Impurity | ≤0.3 % Total free acid (as toluenesulfonic acid) |