p-Toluolsulfonylchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Tosylchlorid, 4-Toluolsulfonylchlorid, Toluol-4-sulfonsäurechlorid, p-Toluolsulfonsäurechlorid, 4-Toluolsulfonsäurechlorid, 4-Methylbenzolsulfonsäurechlorid, Toluol-4-sulfonylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08326.0250
8.08326.1000
8.08326.9025
8.08326.0250EA
35.1
EUR
8.08326.0250
8.08326.1000
8.08326.9025
p-Toluolsulfonylchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
p-Toluolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₇ClO₂S Molecular Weight: 190.65 g/mol Siedepunkt: 265 Schmelzpunkt: 67 Dichte: 1.49 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 128 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007450 CAS-Nummer: 98-59-9 EINECS: 202-684-8 UN: 3261 ADR: 8 II Merck Index: 13,09612 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) Hydrolysis |
Melting Point | 67 °C |
Molar Mass | 190.65 g/mol |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Boiling Point | 135 °C (13 hPa) |
Flash Point | 128 °C |
Density | 1.49 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) strongly acid |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive material |